Tisk…
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
443743-25ML 443743-5ML
SIAL443743-25MLEA 6700 CZK
SIAL443743-25ML SIAL443743-5ML
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
Vzorec: C₄H₄BrF₃
MW: 188,97 g/mol
Bod varu: 95 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,639 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039274
CAS číslo: 10493-44-4
EINECS: 234-019-2
UN: 1993
ADR: 3,II