Tisk…
trans-1,4-Dibromo-2-butene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (E)-1,4-Dibromobut-2-ene, (E)-1,4-Dibromo-2-butene
M-Clarity™ quality level = MQ100
D39207-100G D39207-25G
SIALD39207-100GEA 9690 CZK
SIALD39207-100G SIALD39207-25G
trans-1,4-Dibromo-2-butene, Sigma-Aldrich®
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Vzorec: C₄H₆Br₂
MW: 213,9 g/mol
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 50…53 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000249
CAS číslo: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
UN: 2923
ADR: 8,II