Tisk…
8-Bromo-1-octene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
252301-1G 252301-5G
SIAL252301-1GEA 1670 CZK
SIAL252301-1G SIAL252301-5G
8-Bromo-1-octene, Sigma-Aldrich®
8-Bromo-1-octene
Vzorec: C₈H₁₅Br
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000275
CAS číslo: 2695-48-9
EINECS: 220-268-4