Tisk…
6-Bromo-1-hexene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
247219-1G 247219-5G
SIAL247219-1GEA 1450 CZK
SIAL247219-1G SIAL247219-5G
6-Bromo-1-hexene, Sigma-Aldrich®
6-Bromo-1-hexene
Vzorec: C₆H₁₁Br
Bod varu: 34…36 °C (0,05 mmHg)
Hustota: 1,2169 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000269
CAS číslo: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
UN: 1993
ADR: 3,III