Tisk…
5-Bromo-1-pentene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
253901-25G 253901-5G
SIAL253901-25GEA 5910 CZK
SIAL253901-25G SIAL253901-5G
5-Bromo-1-pentene, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-1-pentene
Vzorec: C₅H₉Br
MW: 149.03
Bod varu: 126
Hustota: 1.2547
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000264
CAS číslo: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3 III