Tisk…
4-Bromo-1-butene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
167851-10G 167851-1G 167851-50G
SIAL167851-10GEA 3780 CZK
SIAL167851-10G SIAL167851-1G SIAL167851-50G
4-Bromo-1-butene, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-1-butene
Vzorec: C₄H₇Br
Bod varu: 98 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 9 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000258
CAS číslo: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1992
ADR: 3,II