Tisk…
2-Bromopropene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Propenyl bromide, α-Methylvinyl bromide, Isopropenyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
B78254-10G B78254-50G
SIALB78254-10GEA 3140 CZK
SIALB78254-10G SIALB78254-50G
2-Bromopropene, Sigma-Aldrich®
2-Bromopropene
Vzorec: C₃H₅Br
MW: 120.98
Bod varu: 48
Bod tání: –125 °C
Hustota: 1.39 g/cm³ (9 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000140
CAS číslo: 557-93-7
EINECS: 209-185-4
UN: 1993
ADR: 3 II