Tisk…
11-Bromo-1-undecene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
467642-25ML 467642-5ML
SIAL467642-25MLEA 6610 CZK
SIAL467642-25ML SIAL467642-5ML
11-Bromo-1-undecene, Sigma-Aldrich®
11-Bromo-1-undecene
Vzorec: C₁₁H₂₁Br
MW: 233,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040825
CAS číslo: 7766-50-9