Tisk…
11-Bromo-1-undecene ≥96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21849.06 B21849.14
B21849.06EA 1830 CZK
B21849.06 B21849.14
11-Bromo-1-undecene ≥96%
11-Bromo-1-undecene
Purity: 96% CAS No.: 7766-50-9 Molecular Formula: Br(CH2)9CH=CH2 Formula Weight: 233.20 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.063 Refractive Index: 1.4690 Appearance: Colourless Boiling Point: 149-150°/35mm Beilstein Reference: 1753231 MDL No.: MFCD00040825
Vzorec: C₁₁H₂₁Br
Bod varu: 149…150 °C (35 mmHg)
Hustota: 1,063
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040825
CAS číslo: 7766-50-9