HEPES, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ400
H3375-250G
H3375-100G
H3375-1KG
H3375-25G
H3375-25KG
H3375-500G
H3375-50KG
H3375-5KG
SIALH3375-250GEA
9890
CZK
SIALH3375-250G
SIALH3375-100G
SIALH3375-1KG
SIALH3375-25G
SIALH3375-25KG
SIALH3375-500G
SIALH3375-50KG
SIALH3375-5KG
HEPES, Sigma-Aldrich®
HEPES
Vzorec:
C₈H₁₈N₂O₄S MW: 238.31 Bod tání: 210…215 °C Hustota: 1.448 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006158 CAS číslo: 7365-45-9 EINECS: 230-907-9 Merck Index: 13,04672 |