Tisk…
HEPES ≥99.5% suitable for buffer solutions
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
A1069.0100 A1069.0500 A1069.5000 A1069.9025BW A1069.1000
A1069.0100EA 1640 CZK
A1069.0100 A1069.0500 A1069.5000 A1069.9025BW A1069.1000
HEPES ≥99.5% suitable for buffer solutions
HEPES
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₄S
Bod tání: 210…215 °C
Hustota: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006158
CAS číslo: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (titr.) min. 99.5 %
pH (1 %; H2O) 4.7 - 6.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Water max. 0.5 %
Chloride max. 0.05 %
Sulfate max. 0.05 %