Tisk…
(4-Iodophenyl)acetic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Iodophenyl)acetic acid
L13345.03 L13345.06
L13345.03EA 1300 CZK
L13345.03 L13345.06
(4-Iodophenyl)acetic acid ≥97%
(4-Iodophenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 1798-06-7 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 1940558
Vzorec: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262,05 g/mol
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082985
CAS číslo: 1798-06-7