Tisk…
(3-Iodophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-(3-Iodophenyl)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
587001-1G 587001-5G
SIAL587001-1GEA 2770 CZK
SIAL587001-1G SIAL587001-5G
(3-Iodophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3-Iodophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262,05 g/mol
MDL Number: MFCD00046548
CAS číslo: 1878-69-9