(3-Iodophenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L15117.04
L15117.ME
L15117.04EA
4020
CZK
L15117.04
L15117.ME
(3-Iodophenyl)acetic acid ≥98%
(3-Iodophenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1878-69-9
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 2501867
Vzorec:
(C₆H₄I)CH₂COOH Bod tání: 128…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00046548 CAS číslo: 1878-69-9 |