Tisk…
(2-Iodophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-(2-Iodophenyl)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
531472-25G 531472-5G
SIAL531472-25GEA 8460 CZK
SIAL531472-25G SIAL531472-5G
(2-Iodophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2-Iodophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262.05
MDL Number: MFCD00046546
CAS číslo: 18698-96-9