Tisk…
(Pentafluorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetic acid
B22430.03 B22430.06
B22430.03EA 1470 CZK
B22430.03 B22430.06
(Pentafluorophenyl)acetic acid ≥98%
(Pentafluorophenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 653-21-4 Molecular Formula: C8H3F5O2 Formula Weight: 226.10 Melting Point: 107-110° Beilstein Reference: 2056612
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
MW: 226.1
Bod varu: 247
Bod tání: 107…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004316
CAS číslo: 653-21-4
EINECS: 211-497-0