Tisk…
(4-Fluorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
F13304-100G F13304-25G
SIALF13304-100GEA 7330 CZK
SIALF13304-100G SIALF13304-25G
(4-Fluorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154.14
Bod varu: 264
Bod tání: 84…85 °C
MDL Number: MFCD00004343
CAS číslo: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Merck Index: 13,04204