Tisk…
(4-Fluorophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
119570100 119570250 119571000
ACRO119570100EA 1270 CZK
ACRO119570100 ACRO119570250 ACRO119571000
(4-Fluorophenyl)acetic acid 98%
(4-Fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154.14
Bod varu: 264
Bod tání: 85…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004343
CAS číslo: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Merck Index: 13,04204
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % w/w hydroquinone