Tisk…
(3-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15635.06 A15635.14 A15635.22
A15635.06EA 1710 CZK
A15635.06 A15635.14 A15635.22
(3-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
(3-Fluorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 331-25-9 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Boiling Point: 151°/0.8mm Beilstein Reference: 775898 MDL No.: MFCD00004331
Vzorec: (C₆H₄F)CH₂COOH
Bod varu: 151 °C (0,8 mmHg)
Bod tání: 44…48 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004331
CAS číslo: 331-25-9
EINECS: 206-360-7