(2,6-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,6-Difluorophenylacetic acid
A18063.06
A18063.14
A18063.06EA
2130
CZK
A18063.06
A18063.14
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 85068-28-6
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Melting Point: 99-102°
Beilstein Reference: 3650109
Vzorec:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Bod varu: 259 °C (1013 hPa) Bod tání: 99…102 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010001 CAS číslo: 85068-28-6 EINECS: 285-289-3 |