Tisk…
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2,5-Difluorophenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
290424-1G 290424-5G
SIAL290424-1GEA 427 CZK
SIAL290424-1G SIAL290424-5G
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 122…128 °C
MDL Number: MFCD00010000
CAS číslo: 85068-27-5
EINECS: 285-288-8