(2,5-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B21595.03
B21595.06
B21595.14
B21595.03EA
1040
CZK
B21595.03
B21595.06
B21595.14
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 85068-27-5
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 6844956
Vzorec:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Bod varu: 259 °C (1013 hPa) Bod tání: 123…127 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010000 CAS číslo: 85068-27-5 EINECS: 285-288-8 |