Tisk…
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20431.06 B20431.14
B20431.06EA 3920 CZK
B20431.06 B20431.14
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid ≥99%
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 81228-09-3 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 117-119° Beilstein Reference: 3649727
Vzorec: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 117…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009999
CAS číslo: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4