Tisk…
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
684155-1G 684155-5G
SIAL684155-1GEA 1810 CZK
SIAL684155-1G SIAL684155-5G
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
MDL Number: MFCD00082479
CAS číslo: 209995-38-0