Tisk…
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26190.06 H26190.03
H26190.06EA 3230 CZK
H26190.06 H26190.03
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid ≥94%
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Purity: 94% CAS No.: 209995-38-0 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 121-124° MDL No.: MFCD00082479
Vzorec: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Bod tání: 121…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082479
CAS číslo: 209995-38-0