Tisk…
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
A16728.03 A16728.06
A16728.03EA 1270 CZK
A16728.03 A16728.06
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 145689-41-4 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 117-119° MDL No.: MFCD00040968
Vzorec: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Bod tání: 117…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040968
CAS číslo: 145689-41-4