4-(Methylthio)phenylacetic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26888.03
H26888.06
H26888.03EA
862
CZK
H26888.03
H26888.06
4-(Methylthio)phenylacetic acid ≥97%
4-(Methylthio)phenylacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 16188-55-9
Molecular Formula: C9H10O2S
Formula Weight: 182.24
Melting Point: 98-102°
MDL No.: MFCD00192325
Vzorec:
C₉H₁₀O₂S MW: 182.24 Bod tání: 98…102 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00192325 CAS číslo: 16188-55-9 |