Tisk…
(3-Phenoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Phenoxyphenylacetic acid
L12524.03 L12524.06
L12524.03EA 1130 CZK
L12524.03 L12524.06
(3-Phenoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3-Phenoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 32852-81-6 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 88-90° Beilstein Reference: 2730540
Vzorec: (C₆H₅OC₆H₅)CH₂COOH
MW: 228,25 g/mol
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016826
CAS číslo: 32852-81-6