(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
850217-1G
850217-5G
SIAL850217-1GEA
816
CZK
SIAL850217-1G
SIAL850217-5G
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH Bod varu: 337 °C (1013 hPa) Bod tání: 131…132 °C |
MDL Number:
MFCD00004338 CAS číslo: 102-32-9 EINECS: 203-024-1 |