Tisk…
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: DOPAC, 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
A15893.03 A15893.06 A15893.14
A15893.03EA 1200 CZK
A15893.03 A15893.06 A15893.14
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 102-32-9 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 2211017
Vzorec: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
MW: 168,15 g/mol
Bod varu: 337 °C (1013 hPa)
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004338
CAS číslo: 102-32-9
EINECS: 203-024-1