Tisk…
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: DOPAC, 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
225600010 225600050 225600250
ACRO225600010EA 1430 CZK
ACRO225600010 ACRO225600050 ACRO225600250
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid 98%
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
MW: 168,15 g/mol
Bod varu: 337 °C (1013 hPa)
Bod tání: 126…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004338
CAS číslo: 102-32-9
EINECS: 203-024-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 132 °C
HPLC ≥97.5 %