Tisk…
Benzilic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00140.0250 8.00140.1000
8.00140.0250EA 2130 CZK
8.00140.0250 8.00140.1000
Benzilic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzilic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
Bod varu: 409 °C (1013 hPa)
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004447
CAS číslo: 76-93-7
EINECS: 200-993-2
Merck Index: 13,01080
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1.41 g/l (25 °C) (experimental)
Melting Point 150 - 152 °C
Molar Mass 228.24 g/mol
Boiling Point 180 °C (17.3 hPa)
Ignition Point 530 °C