Tisk…
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
H50004-100G H50004-25G H50004-5G
SIALH50004-100GEA 3870 CZK
SIALH50004-100G SIALH50004-25G SIALH50004-5G
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 147…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004347
CAS číslo: 156-38-7
EINECS: 205-851-3