(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Hydroxyphenylacetic Acid
A15018.14
A15018.22
A15018.36
A15018.14EA
1760
CZK
A15018.14
A15018.22
A15018.36
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 156-38-7
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 148-150°
Beilstein Reference: 1448766
Vzorec:
(C₆H₄(OH))CH₂COOH MW: 152.15 Bod varu: 347 Bod tání: 148…150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004347 CAS číslo: 156-38-7 EINECS: 205-851-3 |