Tisk…
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
121710250 121711000
ACRO121710250EA 2210 CZK
ACRO121710250 ACRO121711000
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 147…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004347
CAS číslo: 156-38-7
EINECS: 205-851-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
TLC ≤1 % Methyl ester derivative
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %