Tisk…

(3-Hydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

H49901-25G H49901-5G
SIALH49901-25GEA 8480 CZK
SIALH49901-25G SIALH49901-5G
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Bod varu: 349 °C (1013 hPa)
Bod tání: 129…133 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004337
CAS číslo: 621-37-4
EINECS: 210-684-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR