(3-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Hydroxyphenylacetic acid
B23563.03
B23563.06
B23563.14
B23563.03EA
752
CZK
B23563.03
B23563.06
B23563.14
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥99%
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 621-37-4
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 2086506
Vzorec:
(C₆H₄(OH))CH₂COOH MW: 152.15 Bod varu: 349 Bod tání: 128…132 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004337 CAS číslo: 621-37-4 EINECS: 210-684-4 |