Tisk…
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxyphenylacetic acid
121700050 121700250
ACRO121700050EA 2020 CZK
ACRO121700050 ACRO121700250
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid 99+%
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 349 °C (1013 hPa)
Bod tání: 128…131 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004337
CAS číslo: 621-37-4
EINECS: 210-684-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 131 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %