Tisk…

(2-Hydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 2-Hydroxyphenylacetic acid

M-Clarity™ quality level = MQ100

H49804-10G H49804-25G
SIALH49804-10GEA 1450 CZK
SIALH49804-10G SIALH49804-25G
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄OH)CH₂COOH
Bod varu: 328 °C (1013 hPa)
Bod tání: 145…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004323
CAS číslo: 614-75-5
EINECS: 210-393-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR