(2-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxyphenylacetic acid
A13924.09
A13924.18
A13924.09EA
1280
CZK
A13924.09
A13924.18
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 614-75-5
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 145-147°
Beilstein Reference: 908000
Vzorec:
(C₆H₄OH)CH₂COOH MW: 152.15 Bod varu: 328 Bod tání: 145…147 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004323 CAS číslo: 614-75-5 EINECS: 210-393-2 |