(2-Hydroxyphenyl)acetic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
121690100
121690250
ACRO121690100EA
1520
CZK
ACRO121690100
ACRO121690250
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid 99%
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₄OH)CH₂COOH Bod varu: 328 °C (1013 hPa) Bod tání: 143…148 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004323 CAS číslo: 614-75-5 EINECS: 210-393-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light pink to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 143 to 148 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |