Tisk…
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
189160250 189160050
ACRO189160250EA 5010 CZK
ACRO189160250 ACRO189160050
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₂H₁₆O₅
Bod varu: 363 °C (1013 hPa)
Bod tání: 100…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002775
CAS číslo: 25173-72-2
EINECS: 246-706-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
HPLC ≥97.5 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm