Tisk…
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
B25672.03 B25672.06
B25672.03EA 1690 CZK
B25672.03 B25672.06
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 4670-10-4 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 102-104° MDL No.: MFCD00016827
Vzorec: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196.2
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016827
CAS číslo: 4670-10-4