Tisk…
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Homoveratric acid, 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid
B20625.14 B20625.22 B20625.36
B20625.14EA 1040 CZK
B20625.14 B20625.22 B20625.36
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 93-40-3 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 1110282
Vzorec: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196.2
Bod varu: 327
Bod tání: 95…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004335
CAS číslo: 93-40-3
EINECS: 202-244-5