Tisk…
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Homoveratric acid, 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid
115611000 115615000 115610250
ACRO115611000EA 3090 CZK
ACRO115611000 ACRO115615000 ACRO115610250
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 99%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196.2
Bod varu: 327
Bod tání: 96…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004335
CAS číslo: 93-40-3
EINECS: 202-244-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with TBAH ≥98.5 % (On dry substance)