(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T70602-10G
T70602-50G
SIALT70602-10GEA
2460
CZK
SIALT70602-10G
SIALT70602-50G
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH Bod varu: 352 °C (1013 hPa) Bod tání: 117…120 °C |
MDL Number:
MFCD00004336 CAS číslo: 951-82-6 EINECS: 213-456-2 |