Tisk…
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
139990100 139990050 139990500
ACRO139990100EA 2140 CZK
ACRO139990100 ACRO139990050 ACRO139990500
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 99%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Bod varu: 352 °C (1013 hPa)
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004336
CAS číslo: 951-82-6
EINECS: 213-456-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %