(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L13784.03
L13784.06
L13784.03EA
851
CZK
L13784.03
L13784.06
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6496-89-5
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 108-112°
Beilstein Reference: 2694132
Vzorec:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH Bod tání: 108…112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00183328 CAS číslo: 6496-89-5 |