Tisk…
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
A14325.06 A14325.14
A14325.06EA 1230 CZK
A14325.06 A14325.14
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 2107-70-2 Molecular Formula: C11H14O4 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 2696272
Vzorec: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210.23
Bod varu: 344
Bod tání: 96…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002774
CAS číslo: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3