Homovanillic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12441.03
A12441.14
A12441.03EA
1990
CZK
A12441.03
A12441.14
Homovanillic acid ≥98%
Homovanillic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 306-08-1
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 140-145°
Beilstein Reference: 2213447
Merck Reference: 14,4740
MDL No.: MFCD00004350
Vzorec:
(C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH Bod varu: 339 °C (1013 hPa) Bod tání: 140…145 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004350 CAS číslo: 306-08-1 EINECS: 206-176-7 Merck Index: 14,4740 |